Få mere at vide
S-Butyrylthiocholiniodid, 98%
Artikelnummer. 11450453
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450453 25 g 25g
11440453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12622.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317,229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1866-16-6
Molekylær formel C9H20INOS
Molekylvægt (g/mol) 317.229
MDL nummer MFCD00011845
InChI nøgle WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
IUPAC navn 2-butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMIL CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Butyrylthiocholine iodide
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Lineær formel CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Mængde 25 g
Beilstein 3729509
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Formel vægt 317.23
Procent renhed 98%