Få mere at vide
(S)-(-)-Bupivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Bupivacaine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 288.2202 |