missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Bufuralol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Bufuralol Hydrochloride |
| CAS | 57704-10-6 |
| Molekylær formel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCc1cccc2cc(oc12)[C@@H](O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | (1S)-2-(tert-butylamino)-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.82 |
| Formel vægt | 297.1496 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?