missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Brompheniramine Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Brompheniramine Maleate |
| CAS | 2391-03-9 |
| Molekylær formel | C20H23BrN2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (gammaS)-gamma-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-Butenedioate, (S)-2-[p-Bromo-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine Maleate, 1-(p-Bromophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylamine Propane Maleate, Dexbrompheniramine Maleate, Dimegan, Disomer, Disomer Maleate, Drixoral, d-2-[p-Bromo-alpha-(2-dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine Maleate |
| SMIL | CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.31 |
| Formel vægt | 434.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?