missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Boc-adamantylglycine, TRC

Artikelnummer. 30317318
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317318 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2087001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Boc-adamantylglycine
CAS 361441-97-6
Molekylær formel C17H27NO4
Mængde 1 g
Synonym (alphaS)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)17-7-10-4-11(8-17)6-12(5-10)9-17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t10?,11?,12?,13-,17?/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn (2S)-2-(1-adamantyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 309.4
Formel vægt 309.194
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.