Få mere at vide
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidin, 97%
Artikelnummer. 11440577
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440577 5 g 5g
11450577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22435.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 41840-28-2 | C11H16N2O2S | 240,32 g/mol
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidin kan reagere med propylamin til fremstilling af propyl-carbaminsyre-tert-butylester. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidin kan reagere med propylamin til fremstilling af propyl-carbaminsyre tert-butylester. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41840-28-2
Molekylær formel C11H16N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 240.32
MDL nummer MFCD00006080
InChI nøgle POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester
PubChem CID 148428
IUPAC navn tert-butyl (4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanylformiat
SMIL CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 396984
Formel vægt 240.33
Procent renhed 97%