Få mere at vide
(S)-BINAP, TRC
Artikelnummer. 30347968
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30347968 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30347968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB386851250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-BINAP
CAS 76189-56-5
Molekylær formel C44H32P2
Mængde 250 mg
Synonym 1,1'-[(1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenyl-phosphine, (1S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
InChI formel InChI=1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
SMIL c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
IUPAC navn [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 622.67
Formel vægt 622.1979