Få mere at vide
(S)-Beta-Pinene, TRC
Artikelnummer. 30424997
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30424997 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30424997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4666001ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Molekylær formel C10 H16
Mængde 1 mL
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC navn (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptan
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252