Få mere at vide
(S)-beta-Butyrolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Beta-Butyrolactone |
| CAS | 65058-82-4 |
| Molekylær formel | C4 H6 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (4S)-4-Methyl-2-oxetanone, (-)-β-Butyrolactone, (-)-β-Methylpropiolactone, (4s)-4-Methyloxetan-2-one, (S)-4-Methyloxetan-2-one, (S)-Butyrolactone, (S)-4-Methyloxetan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CC(=O)O1 |
| IUPAC navn | (4S)-4-methyloxetan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.089 |
| Formel vægt | 86.037 |