Få mere at vide
S-Benzyl-L-cystein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332567 25 g 25g
11322567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11666.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3054-01-1
MDL nummer MFCD00002613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Benzyl-L-cysteine
Smeltepunkt ∽214°C (decomposition)
Molekylær formel C7H12O4
Beilstein 1879358
Synonym 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
InChI nøgle SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-methylhexandisyre
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Mængde 25 g
PubChem CID 12292
ChEBI CHEBI:68503
Formel vægt 211.28
Optisk rotation +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Procent renhed 99%