Få mere at vide
S-Benzyl-L-cystein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322567 5 g 5g
11332567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11666.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3054-01-1
MDL nummer MFCD00002613
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Benzyl-L-cysteine
Smeltepunkt ∽214°C (decomposition)
Molekylær formel C10H13NO2S
Beilstein 1879358
Synonym s-benzyl-l-cysteine, benzylcysteine, h-cys bzl-oh, s-benzylcysteine, poly-s-benzylcysteine, r-2-amino-3-benzylthio propanoic acid, cysteine, s-phenylmethyl, chembl63130, unii-9vre13m548, 3-benzylthioalanine
InChI nøgle GHBAYRBVXCRIHT-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)CSCC(C(=O)O)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-benzylsulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 211.28
Mængde 5 g
PubChem CID 193613
ChEBI CHEBI:41085
Formel vægt 211.28
Optisk rotation +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Procent renhed 99%