Få mere at vide
(S)-(+)-Benzylglycidylether, TRC
Artikelnummer. 30329811
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329811 1 g
1 options
Artikelnummer. 30329811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2783001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Benzyl Glycidyl Ether
CAS 16495-13-9
Molekylær formel C10H12O2
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (2S)[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, , (S)-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (S)-1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, (+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (+)-Benzyl Glycidyl Ether, (+)-Glycidyl Benzyl Ether, (2S)-2-[(Benzyloxy)methyl]oxirane, (S)-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-Benzylglycidol, (S)-Glycidyl Benzyl Ether, (S)-O-Benzylglycidol, Benzyl (S)-Glycidyl Ether
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
SMIL C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxymethyl)oxiran
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.0837