missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Benzyl di-sec-Butylthiocarbamate (Tiocarbazil), TRC

Artikelnummer. 30341677
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341677 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB705590100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tiocarbazil
CAS 36756-79-3
Molekylær formel C16 H25 N O S
Mængde 100 mg
Synonym Carbamothioic acid, bis(1-methylpropyl)-, S-(phenylmethyl) ester (9CI), Drepamon, M 3432, S-Benzyl di-sec-butylthiocarbamate, Thiocarbazil, Tiocarbazil, Carbamothioic acid, N,N-bis(1-methylpropyl)-, S-(phenylmethyl) ester
InChI formel InChI=1S/C16H25NOS/c1-5-13(3)17(14(4)6-2)16(18)19-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14H,5-6,12H2,1-4H3
SMIL CCC(C)N(C(C)CC)C(=O)SCc1ccccc1
IUPAC navn S-benzyl N,N-di(butan-2-yl)carbamothioate
Molekylvægt (g/mol) 279.44
Formel vægt 279.1657
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.