Få mere at vide
S-Benzyl di-sec-Butylthiocarbamate (Tiocarbazil), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiocarbazil |
| CAS | 36756-79-3 |
| Molekylær formel | C16 H25 N O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Carbamothioic acid, bis(1-methylpropyl)-, S-(phenylmethyl) ester (9CI), Drepamon, M 3432, S-Benzyl di-sec-butylthiocarbamate, Thiocarbazil, Tiocarbazil, Carbamothioic acid, N,N-bis(1-methylpropyl)-, S-(phenylmethyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NOS/c1-5-13(3)17(14(4)6-2)16(18)19-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14H,5-6,12H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(C)N(C(C)CC)C(=O)SCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | S-benzyl N,N-di(butan-2-yl)carbamothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.44 |
| Formel vægt | 279.1657 |