missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Benzyl 6-Methyloctanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Benzyl 6-Methyloctanoate |
| CAS | 2381968-90-5 |
| Molekylær formel | C16H24O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Octanoic acid, 6-methyl-, phenylmethyl ester, |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O2/c1-3-14(2)9-7-8-12-16(17)18-13-15-10-5-4-6-11-15/h4-6,10-11,14H,3,7-9,12-13H2,1-2H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(CCCC[C@@H](C)CC)OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | (S)-Benzyl 6-Methyloctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.36 |
| Formel vægt | 248.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?