missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Benzyl 2-(5-Bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30348701
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6887701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Benzyl 2-(5-Bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
CAS 199659-03-5
Molekylær formel C21H19BrN2O3
Mængde 1 g
Synonym 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-[(5-bromo-1H-indol-3-yl)carbonyl]-, phenylmethyl ester, (S)- (ZCI), Phenylmethyl (2S)-2-[(5-bromo-1H-indol-3-yl)carbonyl]-1-pyrrolidinecarboxylate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C21H19BrN2O3/c22-15-8-9-18-16(11-15)17(12-23-18)20(25)19-7-4-10-24(19)21(26)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-9,11-12,19,23H,4,7,10,13H2/t19-/m0/s1
SMIL O=C(N1[C@H](C(C2=CNC3=C2C=C(Br)C=C3)=O)CCC1)OCC4=CC=CC=C4
IUPAC navn benzyl (S)-2-(5-bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 427.29
Formel vægt 426.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.