missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Benzyl 2-(5-Bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Benzyl 2-(5-Bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| CAS | 199659-03-5 |
| Molekylær formel | C21H19BrN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-[(5-bromo-1H-indol-3-yl)carbonyl]-, phenylmethyl ester, (S)- (ZCI), Phenylmethyl (2S)-2-[(5-bromo-1H-indol-3-yl)carbonyl]-1-pyrrolidinecarboxylate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19BrN2O3/c22-15-8-9-18-16(11-15)17(12-23-18)20(25)19-7-4-10-24(19)21(26)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-9,11-12,19,23H,4,7,10,13H2/t19-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(N1[C@H](C(C2=CNC3=C2C=C(Br)C=C3)=O)CCC1)OCC4=CC=CC=C4 |
| IUPAC navn | benzyl (S)-2-(5-bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.29 |
| Formel vægt | 426.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?