Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Bay K 8644
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18767096
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18767096 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18767096 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1546/10
CaV1.x activator; (S)-(-)-enantiomer of (±)-Bay K 8644
L-type Ca2+-channel activator with positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo.
Racemate and (R)-(+)-Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98625-26-4
Molekylær formel C16H15F3N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Bay K 8644
Mængde 10 mg
Formel vægt 356.3
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 356.301