Få mere at vide
(S)-(-)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476318 10 mg
16432437 50 mg
16428907 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476318 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15124
MedChemExpress (S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
(S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Bay-K-8644
CAS 98625-26-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15F3N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL CC1=C([N+]([O-])=O)[C@@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1
Molekylvægt (g/mol) 356.3
Formel vægt 356.3
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation