Få mere at vide
(S)-b-Pinene, TRC
Product Code. 30427140
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
Product Code. Mængde
30427140 5 mL
1 options
Product Code. 30427140 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP4666005ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Molekylær formel C10 H16
Mængde 5 mL
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC navn (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptan
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252