Få mere at vide
(S)-b-aminoisobutyric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16407517 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16407517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113380
MedChemExpress (S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
(S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-b-aminoisobutyric acid
Fysisk form Solid
CAS 4249-19-8
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H9NO2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (2424.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@@H](C)CN
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.12
Procent renhed 98.0%