Få mere at vide
(S)-(-)-Azetidin-2-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362197
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362197 250 mg 250mg
11352197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09668.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2133-34-8 | Molekylær formel: C4H7NO2 | Molekylvægt: 101,105 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2133-34-8
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.105
MDL nummer MFCD00005166
InChI nøgle IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
IUPAC navn (2S)-azetidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CNC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Azetidine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽217 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Beilstein 80678
Merck Index 14,908
Optisk rotation −123° (c=4 i H2O)
Formel vægt 101.11
Procent renhed 99%