Få mere at vide
(S)-Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Azelastine N-Oxide |
| CAS | 1346617-06-8 |
| Molekylær formel | C22 H24 Cl N3 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone, (S)-Azelastine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/t18-,26?/m0/s1 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCC[C@@H](CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| IUPAC navn | 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-1-methyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl]phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.9 |
| Formel vægt | 397.1557 |