Få mere at vide
(S)-Azelastine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Azelastine |
| CAS | 153408-27-6 |
| Molekylær formel | C22 H24 Cl N3 O . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride, (S)- (9CI), (S)-Azelastine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H/t18-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CN1CCC[C@@H](CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| IUPAC navn | 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-1-methylazepan-4-yl]phthalazin-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.36 |
| Formel vægt | 417.1375 |