missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-(+)-Atomoxetine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30334477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334477 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7914055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ent S-(+) Atomoxetine HCl
CAS 82857-39-4
Molekylær formel C17 H21 N O . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym (γS)-N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-Benzenepropanamine hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (S)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Tomoxetine hydrochloride, (S)-Tomoxetine hydrochloride, LY 139602, Atomoxetine Hydrochloride Imp B (EP) as HCl
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1
SMIL Cl.CNCC[C@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
IUPAC navn (3S)-N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 291.82
Formel vægt 291.139
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.