missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-(+)-Atomoxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent S-(+) Atomoxetine HCl |
| CAS | 82857-39-4 |
| Molekylær formel | C17 H21 N O . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (γS)-N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-Benzenepropanamine hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (S)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Tomoxetine hydrochloride, (S)-Tomoxetine hydrochloride, LY 139602, Atomoxetine Hydrochloride Imp B (EP) as HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CNCC[C@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3S)-N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.82 |
| Formel vægt | 291.139 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?