Få mere at vide
(S)-Atenolol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Atenolol-d7 |
| CAS | 1309283-20-2 |
| Molekylær formel | C14H15D7N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide, (-)-Atenolol-d7, (-)-Atenolol-d7, (S)-Atenolol-d7, Esatenolol-d7, S-(-)-Atenolol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1/i1D3,2D3,10D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC[C@H](O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[4-[(2S)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.38 |
| Formel vægt | 273.207 |