Få mere at vide
(S)-(+)-Aspartic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886540
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886540 500 g
15880191 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886540 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160030500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Aspartic Acid
Smeltepunkt 269°C to 271°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00002616
Synonym (S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp, (S)-(+)-Aspartic acid
Mængde 500 g