missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-(+)-Arundic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(+)-Arundic Acid |
| CAS | 807363-10-6 |
| Molekylær formel | C11H22O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Propyloctanoic Acid, (S)-(+)-2-Propyloctanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCC[C@H](CCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-propyloctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vægt | 186.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?