Få mere at vide
(S)-(+)-Arginine Hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850191
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15850191 100 g
1 options
Artikelnummer. 15850191 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8160010100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Arginine Hydrochloride
Smeltepunkt >235°C
CAS 1119-34-2
MDL nummer MFCD00064550
Synonym ʟ-Arginine monohydrochloride, α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride, ʟ-Arginine monohydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Tæthed 1.42 g/cm3 at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 210.66
Mængde 100 g