missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-ar-Himachalene, TRC

Artikelnummer. 30405977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3260005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-ar-Himachalene
CAS 19419-67-1
Molekylær formel C15H22
Mængde 5 mg
Synonym (5S)-6,7,8,9-Tetrahydro-2,5,9,9-tetramethyl-5H-benzocycloheptene, ar-Himachalene, (+)-ar-Himachalene, (-)-(5S)-6,7,8,9-Tetrahydro-2,5,9,9-tetramethyl-5H-benzocycloheptene
InChI formel InChI=1S/C15H22/c1-11-7-8-13-12(2)6-5-9-15(3,4)14(13)10-11/h7-8,10,12H,5-6,9H2,1-4H3/t12-/m0/s1
SMIL C[C@H]1CCCC(C)(C)c2cc(C)ccc12
IUPAC navn (9S)-3,5,5,9-tetramethyl-6,7,8,9-tetrahydrobenzo[7]annulene
Molekylvægt (g/mol) 202.34
Formel vægt 202.1722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.