missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-ar-Curcumene, TRC

Artikelnummer. 30350691
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350691 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC83852510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-ar-Curcumene
CAS 4176-06-1
Molekylær formel C15H22
Mængde 10 mg
Synonym (+)-Curcumene, (+)-ar-Curcumene, (+)-alpha-Curcumene, (S)-(+)-Curcumene, (S)-ar-Curcumene, (S)-alpha-Curcumene, S-Curcumene, ar-Curcumene, (+)-, d-ar-Curcumene, (+)alpha-Curcumene1-[(1S)-1,5-Dimethyl-4-hexen-1-yl]-4-methylbenzene, (+)-(S)-ar-Curcumene, 1-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-4-methyl-benzene
InChI formel InChI=1S/C15H22/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8-11,14H,5,7H2,1-4H3/t14-/m0/s1
SMIL C[C@@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-methyl-4-[(2S)-6-methylhept-5-en-2-yl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 202.34
Formel vægt 202.1722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.