Få mere at vide
(S)-Apomorphine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18070200
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18070200 10 mg
18051720 5 mg
17989829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA72750510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41035-30-7
Molekylær formel C17 H17 N O2 . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 303.78
Synonym 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1), (6aS)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, (S)- (9CI), (6aS)-10,11-Dihydroxyaporphine hydrochloride, (S)-(+)-Apomorphine hydrochloride, (S)-Apomorphine hydrochloride, (S)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol hydrochloride, (S)-5,6,6a,7-Tetrahydro-6-methyl- 4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol Hydrochloride;
IUPAC navn (6aS)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Apomorphine Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO2.ClH/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;/h2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Formel vægt 303.1026