missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(-)-Anatabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Anatabine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 160.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?