Få mere at vide
(S)-Anabasine (>98%), TRC
Artikelnummer. 30329135
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30329135 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63717050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
CAS 494-52-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H14 N2
Mængde 50 mg
Synonym 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Nicotine Imp. G (EP), Anabasine, Pyridine, 3-(2S)-2-piperidinyl-, Anabasine (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (S)-, 3-(2S)-2-Piperidinylpyridine, (-)-2-(3'-Pyridyl)piperidine, (-)-Anabasine, (2S)-2-(Pyridin-3-yl)piperidine, (S)-(-)-Anabasine, (S)-Anabasine, Anabasin, NSC 87504, Neonicotine, Neonikotin
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
SMIL C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-piperidin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1157
Procent renhed >95