Få mere at vide
(S)-Anabasine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325365
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325365 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325365 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10248500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
CAS 494-52-0
Analyt- eller komponentnavne 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nicotine Imp. G (EP), Nicotine USP Related Compound G, Nicotine USP RC G, 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Anabasine, Nicotine Related Compound G, Nicotine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
SMIL C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-piperidin-2-yl]pyridine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 162.1157 g/mol