Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-AMPA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002210
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002210 10 mg
30001396 1 mg
30001070 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30002210 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0254/10
Selective AMPA agonist; active isomer of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169)
Active enantiomer of AMPA (EC50 = 3.5 μM).
NPEC-caged-(S)-AMPA, Inactive Enantiomer and Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83643-88-3
Molekylær formel C7H10N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-AMPA
Mængde 10 mg
Formel vægt 186.17
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 186.167