Få mere at vide
(S)-Amlodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Amlodipine |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-Amlodipine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 408.1452 |
| Procent renhed | >95% |