missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Amlodipine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Amlodipine-d4 |
| CAS | 1346617-19-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20H21D4ClN2O5 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (4S)-2-[[2-Amino(ethoxy-d4)]methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester, (-)-Amlodipine-d4, (R)-(-)-Amlodipine-d4, Levamlodipine-d4, Levoamlodipine-d4, Lodien-d4, l-Amlodipine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m0/s1/i9D2,10D2 |
| SMIL | NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCC1=C(C(OCC)=O)[C@@H](C2=CC=CC=C2Cl)C(C(OC)=O)=C(C)N1 |
| IUPAC navn | 3-O-ethyl 5-O-methyl (4S)-2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.9 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?