missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Amino Carnitine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Amino Carnitine |
| CAS | 125377-87-9 |
| Molekylær formel | C7 H16 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2S)-, 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, (S)-Emeriamine, (S)-Amino Carnitine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2/c1-9(2,3)5-6(8)4-7(10)11/h6H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | C[N+](C)(C)C[C@@H](N)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vægt | 160.1212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?