Få mere at vide
(S)-(-)-α -Amino-γ -butyrolactonhydrobromid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926191 1 g Glasflaske 1g
11936191 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259940010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15295-77-9
Molekylær formel C4H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 182.02
MDL nummer MFCD00012723,MFCD00674493
InChI nøgle MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
PubChem CID 16213138
SMIL Br.NC1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 236.0°C to 238.9°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 % min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand − 21.50 (20.00°C c=4,water)
Specifik rotation − 21.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
IUPAC navn (3S)-3-aminooxolan-2-on;hydrobromid
Formel vægt 182.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a-Amino-y-butyrolactone hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.