Få mere at vide
(S)-(+)-alfa-(trifluormethyl)benzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765642 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10765642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428180010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 340-06-7 | C8H7F3O | 176.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 340-06-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3000g/mL
Kogepunkt 127 °C
Flammepunkt 84 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7F3O
Lineær formel C6H5CH(OH)CF3
Brydningsindeks 1,4610 til 1,4630 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00077845
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.3
Specifik rotation +30° til +33° (20 °C, 589 nm) (C= ufortyndet)
Synonym s-+-alpha-trifluoromethyl benzyl alcohol, s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-ol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, s-+-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem15591, s-1-phenyltrifluoroethanol, s-a-trifluoromethyl benzyl alcohol, 1s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
InChI nøgle VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)O
IUPAC navn (1S)-2,2,2-trifluor-1-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 176.14
PubChem CID 1472401
Formel vægt 176.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.