Få mere at vide
(S)-Alpha-Terpineol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-alpha-Terpineol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 154.1358 |