Få mere at vide
S-(+)-Alpha-Naphthyl Glycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(+)-alpha-Naphthyl Glycidyl Ether |
| CAS | 61249-00-1 |
| Molekylær formel | C13H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2-[(1-Naphthalenyloxy)methyl]oxirane, (S)-1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane, S-Glycidyl 1-Naphthyl Ether, (S)-(+)-3-(1’-Naphthyloxy)-1,2-epoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C(Oc1cccc2ccccc12)[C@@H]3CO3 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.0837 |