Få mere at vide
S-(+)-Alpha-Naphthyl Glycidyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30480113
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30480113 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30480113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN378395100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(+)-alpha-Naphthyl Glycidyl Ether
CAS 61249-00-1
Molekylær formel C13H12O2
Mængde 100 mg
Synonym (2S)-2-[(1-Naphthalenyloxy)methyl]oxirane, (S)-1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane, S-Glycidyl 1-Naphthyl Ether, (S)-(+)-3-(1’-Naphthyloxy)-1,2-epoxypropane
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2/t11-/m0/s1
SMIL C(Oc1cccc2ccccc12)[C@@H]3CO3
IUPAC navn (2S)-2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.0837