missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-alfa-methyltryptophanhemihydrat, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11905371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11905371 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11905371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441201000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 16709-25-4 | C24H30N4O5 | 454.53 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-α-Methyltryptophan hemihydrate
Navn note 98% ee
CAS 16709-25-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >231°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C24H30N4O5
MDL nummer MFCD11982865
Mængde 100 mg
Specifik rotation -16
Synonym alpha-methyltryptophan, a-methyl-l-tryptophan, alpha-methyl-l-tryptophan, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoic acid, tryptophan, alpha-methyl, alphamt, l-, a-methyltryptophan, tryptophan, a-methyl, h-me-dl-trp-oh, --
InChI nøgle BZCFHAYHUKOGKE-NMFAMCKASA-N
SMIL O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 454.53
PubChem CID 676155
Formel vægt 227.28
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (S)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.