Få mere at vide
(S)-alpha-Methylphenylalanine hydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-α-Methylphenylalanine hydrate |
| Navn note | 99%, (99+% e.e.) |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | White |
| Enantiomert overskud | (HPLC)> 99.0% |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 100 mg |
| Specifik rotation | − 18.00 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (S)-alpha-Methylphenylalanine hydrate