Få mere at vide
(S)-alfa-methylleucin, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11985371 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11985371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441261000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-α-Methylleucine
Navn note 98% ee
CAS 105743-53-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >237°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5%
Molekylær formel C7H15NO2
MDL nummer MFCD01716279
Mængde 100 mg
Specifik rotation 35
Synonym 2-methylleucine, l-leucine, 2-methyl, s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, h-alpha-me-leu-oh, h-alpha-me-l-leu-oh, 2s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, s-alpha-methylleucine, 2ml, a-methylleucine, ambotzhaa5400
InChI nøgle ARSWQPLPYROOBG-JLDDOWRYNA-N
SMIL CC(C)C[C@](C)(N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-2,4-dimethylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 145.20
PubChem CID 446181
Formel vægt 145.2
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (S)-alpha-Methylleucine