Få mere at vide
(S)-(-)-Alpha-Methylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30480273
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30480273 25 g
1 options
Artikelnummer. 30480273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28880125G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-a-Methylbenzylamine
CAS 2627-86-3
Molekylær formel C8H11N
Mængde 25 g
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, (αS)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (S)-, Benzylamine, α-methyl-, (-)- (4CI), Benzylamine, α-methyl-, (S)-(-)- (8CI), (αS)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-((S)-α-Methylbenzyl)amine, (-)-1-Amino-1-phenylethane, (-)-1-Phenethylamine, (-)-1-Phenylethylamine, (-)-Phenylethylamine, (-)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-α-Methylbenzylamine, (-)-α-Phenethylamine, (-)-α-Phenylethylamine, (1S)-(-)-1-Phenylethylamine, (1S)-1-Phenylethan-1-amine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethylamine, (1S)-Phenylethylamine, (S)-(-)-1-Phenethylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-Phenethylamine, (S)-(-)-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-α-Phenethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, (S)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-1-Aminoethylbenzene, (S)-1-Phenethylamine, (S)-1-Phenyl-1-aminoethane, (S)-1-Phenyl-1-ethanamine, (S)-1-Phenylethanamine, (S)-1-Phenylethylamine, (S)-Methylbenzylamine, (S)-Phenethylamine, (S)-Phenylethylamine, (S)-α-Methylbenzenemethanamine, (S)-α-Phenethylamine, (S)-α-Phenylethylamine, (aS)-α-Methylbenzenemethanamine, 1-(S)-Phenylethylamine, D-(-)-(α-Phenylethyl)amine, L-(-)-1-Phenylethylamine, L-(-)-α-Methylbenzylamine, L-(-)-α-Phenylethylamine, L-1-Amino-ethylbenzene, L-1-Phenylethylamine, L-Phenethylamine, L-α-Methylbenzylamine, L-α-Phenylethylamine, S-α-Methylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)c1ccccc1
IUPAC navn (1S)-1-phenylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Formel vægt 121.0891