Få mere at vide
(S)-(+)-Alfa-Methoxyphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30482808
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30482808 5 g
1 options
Artikelnummer. 30482808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2657755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-a-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 26164-26-1
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 5 g
Synonym Benzeneacetic acid','α-methoxy-','(αS)-, Acetic acid','methoxyphenyl-','(S)- (8CI), Benzeneacetic acid','α-methoxy-','(S)-, (αS)-α-Methoxybenzeneacetic acid, (+)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (+)-2-Methoxyphenylacetic acid, (+)-Methoxyphenylacetic acid, (+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (2S)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (2S)-O-Methylmandelic acid, (S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-Methoxyphenylacetic acid, (S)-(+)-O-Methylmandelic acid, (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-2-Methoxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Methoxyphenylacetic acid, (S)-Methoxyphenylacetic acid, (S)-O-Methylmandelic acid, (S)-α-Methoxy-α-phenylacetic acid, (S)-α-Methoxybenzeneacetic acid, (S)-α-Methoxybenzeneethanoic acid, (S)-α-Methoxyphenylacetic acid, L-α-Methoxyphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
SMIL CO[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (2S)-2-methoxy-2-phenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063