Få mere at vide
(S)-(-)-Alpha-Lipoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-alpha-Lipoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| Procent renhed | >95% |